411515
Lithium bromide solution
54 wt. % in H2O
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Formulário
liquid
concentração
49.0-59.0% (silver nitrate titration)
54 wt. % in H2O
densidade
1.57 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Li/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)