grau
puriss. p.a.
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5%
forma
crystals
Impurezas
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
6-7.5
pf
645 °C (lit.)
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Ba: ≤20 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cu: ≤2 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤0.5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Rb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤2 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1