31642
Hydrogen peroxide solution
30% (w/w), puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur.
Sinônimo(s):
Hydrogen peroxide solution
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Peróxido de hidrogênio, 30% (w/w), puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur.
Agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
pressão de vapor
23.3 mmHg ( 30 °C)
grau
puriss. p.a.
Ensaio
30% (w/w)
Formulário
liquid
qualidade
stabilized
prazo de validade
Shelf life is limited.
Impurezas
≤0.005% non-volatile matter
≤30 mg/kg total nitrogen (N)
0.5-5.0 mEq/L titratable acid (as H2SO4)
resíduo de ignição
≤0.002%
densidade
1.11 g/cm3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤30 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤0.5 mg/kg
As: ≤0.00005%
Ba: ≤0.05 mg/kg
Be: ≤0.01 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.2 mg/kg
Cd: ≤0.01 mg/kg
Co: ≤0.01 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.01 mg/kg
Fe: ≤0.05 mg/kg
Ge: ≤0.05 mg/kg
K: ≤0.0005%
Li: ≤0.01 mg/kg
Mg: ≤0.05 mg/kg
Mn: ≤0.01 mg/kg
Mo: ≤0.02 mg/kg
Na: ≤0.0005%
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.01 mg/kg
Sr: ≤0.01 mg/kg
Ti: ≤0.1 mg/kg
Tl: ≤0.05 mg/kg
V: ≤0.01 mg/kg
Zn: ≤0.05 mg/kg
Zr: ≤0.1 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
OO
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
chave InChI
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Atenção
Outras notas
The article number 31642-6X1L-M will be discontinued. Please order the single bottle 31642-1L-M which is physically identical with the same exact specifications.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?