31627
Dissulfeto de carbono
suitable for IR spectroscopy, puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.9% (GC)
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Agency
reag. Ph. Eur.
densidade de vapor
2.67 (vs air)
pressão de vapor
5.83 psi
Ensaio
≥99.9% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
212 °F
Lim. expl.
50 %
técnica(s)
IR spectroscopy: suitable
Impurezas
≤0.0001% H2S + foreign org. S-comp.
≤0.001% benzene
≤0.001% non-volatile matter
≤0.01% water (Karl Fischer)
índice de refração
n20/D 1.627 (lit.)
p.e.
46 °C (lit.)
pf
−112-−111 °C (lit.)
densidade
1.266 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤2.5 mg/kg
sulfite (SO32-): ≤10 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
chave InChI
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-22.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-30 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?