31483
Nickel(II) sulfate hexahydrate
puriss. p.a., ACS reagent, 99-102.0%
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
densidade de vapor
2.07 (vs air)
Ensaio
99-102.0%
Formulário
crystals
Impurezas
≤0.001% total nitrogen (N)
≤0.005% in water insoluble matters
pH
4-6 (20 °C, 5%)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤50 mg/kg
Co: ≤20 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
adequação
complies for identity (IR)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ni.H2O4S.6H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;/p-2
chave InChI
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)