31247
Potassium chlorate
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99%
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Agency
reag. Ph. Eur.
Ensaio
≥99%
forma
solid
Impurezas
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.005% in water insoluble matters
pf
356 °C (lit.)
traços de ânion
bromate (BrO3-): ≤150 mg/kg
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
traços de cátion
As: ≤0.5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Fe: ≤3 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[O-]Cl(=O)=O
InChI
1S/ClHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Ox. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2