292591
Activated charcoal
4-14 mesh, granular, Norit® PK 3-5
Sinônimo(s):
Charcoal activated
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
forma
granular
temperatura de autoignição
842 °F
fabricante/nome comercial
Norit® PK 3-5
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
resistividade
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
tamanho de partícula
4-14 mesh
pf
3550 °C (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
cadeia de caracteres SMILES
[C]
InChI
1S/C
chave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3