270652
Carbon tetrachloride
suitable for HPLC, ≥99.9%
Sinônimo(s):
Tetrachloromethane
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
5.32 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
143 mmHg ( 30 °C)
91 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.9%
Formulário
liquid
purificado por
glass distillation
disponibilidade
not available in EU
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.01% water
resíduo de evaporação
<0.0004%
índice de refração
n20/D 1.460 (lit.)
p.e.
76-77 °C (lit.)
pf
−23 °C (lit.)
densidade
1.594 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorção UV
λ: 265 nm Amax: 1.0
λ: 270 nm Amax: 0.30
λ: 280 nm Amax: 0.07
λ: 290 nm Amax: 0.02
λ: 300-400 nm Amax: 0.01
aplicação(ões)
food and beverages
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl4/c2-1(3,4)5
chave InChI
VZGDMQKNWNREIO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Please view www.aldrich.com/epaods regarding the EPA?s request for application information of Ozone Depleting Substances.
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Ozone 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?