259705
Methyl formate
spectrophotometric grade, ≥98%
Sinônimo(s):
Formic acid methyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
spectrophotometric grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.1 (vs air)
pressão de vapor
32.81 psi ( 55 °C)
9.21 psi ( 20 °C)
Ensaio
≥98%
forma
liquid
temperatura de autoignição
842 °F
Lim. expl.
23 %
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezas
<0.010% water
resíduo de evaporação
<0.0005%
índice de refração
n20/D 1.343 (lit.)
pH
4.0-5.0 (20 °C, 200 g/L)
pb
32-34 °C (lit.)
pf
−100 °C (lit.)
densidade
0.974 g/mL at 20 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorção UV
λ: 259 nm Amax: 1.00
λ: 260 nm Amax: 0.70
λ: 265 nm Amax: 0.20
λ: 270 nm Amax: 0.04
λ: 310-400 nm Amax: 0.01
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)OC
InChI
1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3
chave InChI
TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Bifunctionality of Re Supported on TiO(2) in Driving Methanol Formation in Low-Temperature CO(2) Hydrogenation.: This article explores the catalytic roles of methyl formate in methanol production from CO2 hydrogenation, providing a pathway for sustainable chemical synthesis (Urakawa A et al., 2023).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-2.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-19 °C - closed cup