24194
Ethanol (denatured)
≥98% (GC), absolute, denaturated with 0.5-1.5 Vol.% 2-butanone and approx. 0.001% Bitrex (GC)
Sinônimo(s):
Álcool etílico
About This Item
Produtos recomendados
product name
Etanol, absolute, denaturated with 0.5-1.5 Vol.% 2-butanone and approx. 0.001% Bitrex (GC), ≥98% (GC)
densidade de vapor
1.59 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
44.6 mmHg ( 20 °C)
grau
absolute
Ensaio
≥98% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
683 °F
qualidade
denaturated with 0.5-1.5 Vol.% 2-butanone and approx. 0.001% Bitrex (GC)
prazo de validade
~5 yr
Lim. expl.
19 %, 60 °F
disponibilidade
available only in Switzerland
Impurezas
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.2% water (Karl Fischer)
0.001% bitrex
0.5-1.5 % (v/v) methyl ethyl ketone (GC)
índice de refração
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L)
pb
78 °C (lit.)
pf
−114 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble (completely)
adequação
corresponds for identity
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Nota de rodapé
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup