221287
Manganese(II) sulfate monohydrate
ACS reagent, ≥98%
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
Impurezas
MnO4- reducers, passes test
≤0.01% insolubles
perda
10.0-12.0% loss on ignition
pH
3-3.5 (20 °C, 50 g/L)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.005%
traços de cátion
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.05%
Ni: ≤0.02%
Zn: ≤0.005%
heavy metals: ≤0.002% (by ICP)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mn.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
chave InChI
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Brain
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?