Documentos Principais
216763
Sigma-Aldrich
Peróxido de hidrogênio
greener alternative
contains inhibitor, 30 wt. % in H2O, ACS reagent
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
H2O2
Número CAS:
Peso molecular:
34.01
Beilstein:
3587191
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352304
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
1 (vs air)
pressão de vapor
23.3 mmHg ( 30 °C)
Ensaio
29.0-32.0% (ACS specification)
forma
liquid
qualidade
stabilized
adequação da reação
reagent type: oxidant
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
30 wt. % in H2O
Impurezas
≤0.0006 meq/g Titr. acid
resíduo de evaporação
≤0.002%
cor
APHA: ≤10
pH
3-4 (30% in hydrogen peroxide)
pKa (25 °C)
11.6
densidade
1.11 g/cm3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤3 ppm
nitrate (NO3-): ≤2 ppm
phosphate (PO43-): ≤2 ppm
sulfate (SO42-): ≤5 ppm
traços de cátion
Fe: ≤0.5 ppm
NH4+: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤1 ppm
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
chave InChI
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A solução de peróxido de hidrogênio é frequentemente usada como alvejante. Ela tem propriedades germicidas e esporicidas. O H2O2 é uma espécie reativa de oxigênio formada como produto de reação de diversos processos metabólicos aeróbicos. Descreveu-se sua quantificação em níveis de ultratraços na faixa de concentração de 10-11-mols/ml por um método fluorométrico.
Estamos comprometidos em trazer para você produtos alternativos mais ecológicos, que aderem a um ou mais dos 12 princípios de química ecológica (The 12 Principles of Greener Chemistry). Este produto foi aprimorado para catálise. Clique aqui para obter mais informações.
Aplicação
A solução de peróxido de hidrogênio foi usada em um protocolo de immunoblotting.
A solução de peróxido de hidrogênio também foi usada para preparar solução ′piranha′, uma mistura de ácido sulfúrico/peróxido de hidrogênio para limpar os wafers de silício usados nos chips de espectrometria de massa com iniciador de nanoestrutura (NIMS).
Ela pode ser utilizada como oxidante para:
  • Epoxidação de olefinas terminais em condições livres de haletos.
  • Oxidação de ciclohexeno em ácido adípico em condições livres de solventes orgânicos e haletos.
Oxidante mais ecológico usado para bromação de compostos 1,3-dicarbonil, formação de ligações amida a partir de aminas e aldeídos, halogenação de compostos aromáticos e detioacetalização.
Monocloração oxidativa altamente seletiva para sintetizar intermediários orgânicos: 2-clorotolueno, 2-cloroanilina, 2-clorofenol e 2-cloro-4-metilfenol
Outras notas
Estamos comprometidos em trazer para você produtos alternativos mais ecológicos, que aderem a um ou mais dos 12 princípios de química ecológica (The 12 Principles of Greener Chemistry). Este produto foi aprimorado para eficiência energética. Veja os detalhes aqui.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Vapor-phase hydrogen peroxide as a surface decontaminant and sterilant.
Klapes NA and Vesley D. O. N. A. L. D.
Applied and Environmental Microbiology, 56(2), 503-506 (1990)
Dolores D Mruk et al.
Spermatogenesis, 1(2), 121-122 (2012-02-10)
Immunoblotting is an analytical technique used by many laboratories to study protein expression. It involves electrophoretic separation of proteins by sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE), immobilization of these proteins onto a membrane of either nitrocellulose or polyvinylidene difluoride
Changes in bovine enamel after treatment with a 30% hydrogen peroxide bleaching agent.
Hyun-Jin P, et al.
Dental Materials Journal, 23(4), 517-521 (2004)
A "green" route to adipic acid: Direct oxidation of cyclohexenes with 30 percent hydrogen peroxide.
Sato K, et al.
Science, 281(5383), 1646-1647 (1998)
Nanostructure-initiator mass spectrometry: a protocol for preparing and applying NIMS surfaces for high-sensitivity mass analysis.
Woo HK, et al.
Nature Protocols, 3(8), 1341-1349 (2008)