01544
Tetrafluoroboric acid
49.5-50.5%
Sinônimo(s):
Fluoroboric acid
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
concentração
49.5-50.5%
Impurezas
≤0.005% heavy metals (as Pb)
≤0.02% hexafluorosilic acid (H2SiF6)
1-2% free boric acid
pH
1 (20 °C, 8.7 g/L)
densidade
1.38 g/mL at 20 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
traços de cátion
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
F.FB(F)F
InChI
1S/BF3.FH/c2-1(3)4;/h;1H
chave InChI
LEMQFBIYMVUIIG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1