Key Documents
Z803200
Hellma® cuvettes for light-scattering measurements
High Performance Quartz Glass, I.D. 8 mm, spectral range 200-2500 nm, chamber volume 2800 μL
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiais
Suprasil® quartz
fabricante/nome comercial
Hellma 540.110-QS
Parâmetros
200-2500 nm spectral range
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
D.I.
8 mm
D.E.
75x10 mm
volume da câmara
2800 μL
Descrição geral
with PTFE stoppers
Embalagem
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informações legais
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)