Voltar
Hellma
®
cuvettes for light-scattering measurements
Products
Categoria de produto
cuvettes (1)
Fabricante
DI (mm)
Volume (µl)
Técnica
Filtrar produtos
Showing 1-1 of 1
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
Z803200
Hellma
®
cuvettes for light-scattering measurements,
High Performance Quartz Glass, I.D. 8 mm, spectral range 200-2500 nm, chamber volume 2800 μL