Y0001628
Tribenoside impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Benzyl ether, Dibenzyl ether
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
tribenoside
fabricante/nome comercial
EDQM
índice de refração
n20/D 1.561 (lit.)
p.e.
298 °C (lit.)
pf
1.5-3.5 °C (lit.)
densidade
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14O/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
chave InChI
MHDVGSVTJDSBDK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
278.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
137 °C - Pensky-Martens closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)