Y0001554
Ciclesonide containing impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
grau
pharmaceutical primary standard
Agency
EP
família API
ciclesonide
embalagem
pkg of 15 mg
fabricante/nome comercial
EDQM
condição de armazenamento
protect from light
cor
white
p.e.
665.0 °C/1.333 hPa (1229.0°F)
pf
209-211 °C (408—412°F)
solubilidade
water: <0.1 g/L
acetone: soluble
ethanol: soluble
densidade
1.23 g/cm3 at 20 °C (1.333 hPa)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)