Y0001139
Epinastine hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
9,13b-Dihydro-1H-dibenz[cf]imidazo[1,5-a]azepine hydrochloride, WAL-801Cl
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
epinastine
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].NC1=NCC2N1c3ccccc3Cc4ccccc24
InChI
1S/C16H15N3.ClH/c17-16-18-10-15-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)19(15)16;/h1-8,15H,9-10H2,(H2,17,18);1H
chave InChI
VKXSGUIOOQPGAF-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... HRH1(3269)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)