Y0000854
Fluvoxamine maleate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(E)-5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1-pentanone-O-(2-aminoethyl)oxime maleate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
fluvoxamine
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COCCCC/C(C1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)=N\OCCN.OC(/C=C\C(O)=O)=O
InChI
1S/C15H21F3N2O2.C4H4O4/c1-21-10-3-2-4-14(20-22-11-9-19)12-5-7-13(8-6-12)15(16,17)18;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8H,2-4,9-11,19H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b20-14+;2-1-
chave InChI
LFMYNZPAVPMEGP-PIDGMYBPSA-N
Informações sobre genes
human ... SLC6A4(6532)
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)