Y0000661
Verbenalin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Verbenaloside
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
verbenalin
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12[C@@H](C)CC(=O)[C@]1([H])C(=CO[C@H]2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)OC
InChI
1S/C17H24O10/c1-6-3-8(19)11-7(15(23)24-2)5-25-16(10(6)11)27-17-14(22)13(21)12(20)9(4-18)26-17/h5-6,9-14,16-18,20-22H,3-4H2,1-2H3/t6-,9+,10+,11-,12+,13-,14+,16-,17-/m0/s1
chave InChI
HLXRWTJXGMHOFN-XJSNKYLASA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)