Key Documents
Y0000606
Altizide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Althiazide, 6-Chloro-3,4-dihydro-3-([2-propenylthio]methyl)-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H14ClN3O4S3
Número CAS:
Peso molecular:
383.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
altizide
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NS(=O)(=O)c1cc2c(NC(CSCC=C)NS2(=O)=O)cc1Cl
InChI
1S/C11H14ClN3O4S3/c1-2-3-20-6-11-14-8-4-7(12)9(21(13,16)17)5-10(8)22(18,19)15-11/h2,4-5,11,14-15H,1,3,6H2,(H2,13,16,17)
chave InChI
VGLGVJVUHYTIIU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Altizide EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Embalagem
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Outras notas
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Lina Baranauskiene et al.
PloS one, 16(6), e0253608-e0253608 (2021-06-25)
Twelve carbonic anhydrase (CA) isoforms catalyze carbon dioxide hydration to bicarbonate and acid protons and are responsible for many biological functions in human body. Despite their vital functions, they are also responsible for, or implicated in, numerous ailments and diseases