Y0000589
Vinpocetine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(3α,16α)-Eburnamenine-14-carboxylic acid ethyl ester, Eburnamenine-14-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
vinpocetine
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12N3CCC[C@@]1(CC)C=C(C(=O)OCC)n4c2c(CC3)c5ccccc45
InChI
1S/C22H26N2O2/c1-3-22-11-7-12-23-13-10-16-15-8-5-6-9-17(15)24(19(16)20(22)23)18(14-22)21(25)26-4-2/h5-6,8-9,14,20H,3-4,7,10-13H2,1-2H3/t20-,22+/m1/s1
chave InChI
DDNCQMVWWZOMLN-IRLDBZIGSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)