Y0000584
Valnemulin hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
valnemulin
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@@H](N)C(NCC(C)(C)SCC(O[C@H]1[C@](C)([C@@H]2C)[C@@]3([H])[C@@](CC2)(CCC3=O)[C@@H](C)[C@H](O)[C@](C)(C=C)C1)=O)=O.Cl
InChI
1S/C31H52N2O5S.ClH/c1-10-29(8)15-22(38-23(35)16-39-28(6,7)17-33-27(37)24(32)18(2)3)30(9)19(4)11-13-31(20(5)26(29)36)14-12-21(34)25(30)31;/h10,18-20,22,24-26,36H,1,11-17,32H2,2-9H3,(H,33,37);1H/t19-,20+,22-,24-,25+,26+,29-,30+,31+;/m1./s1
chave InChI
MFBPRQKHDIVLOJ-AFFLPQGKSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)