Documentos Principais
W455410
Sigma-Aldrich
cis-6-Nonenyl acetate
≥95%, stabilized, FG
Sinônimo(s):
(Z)-6-nonen-1-yl acetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H20O2
Número CAS:
Peso molecular:
184.28
Número FEMA:
4554
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
09.673
NACRES:
NA.21
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Nível de qualidade
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥95%
contém
synthetic α-tocopherol as stabilizer
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
green; melon; sweet
cadeia de caracteres SMILES
O(CCCCC\C=C/CC)C(=O)C
InChI
1S/C11H20O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-13-11(2)12/h4-5H,3,6-10H2,1-2H3/b5-4-
chave InChI
DFRXMRZQBMFKMI-PLNGDYQASA-N
Outras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)