Key Documents
W407815
Sigma-Aldrich
N-Benzoylanthranilic acid
≥97%, FG
Sinônimo(s):
2-(Benzoylamino)benzoic acid, Dianthramid B
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H11NO3
Número CAS:
Peso molecular:
241.24
Número FEMA:
4078
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número de Flavis:
16.087
NACRES:
NA.21
grau
FG
Nível de qualidade
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU 1223/2009
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥97%
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
fruity
InChI
1S/C14H11NO3/c16-13(10-6-2-1-3-7-10)15-12-9-5-4-8-11(12)14(17)18/h1-9H,(H,15,16)(H,17,18)
chave InChI
WXVLIIDDWFGYCV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)