V0100018
Verapamil impurity I
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-[(3,4-Dimethoxyphenethyl)methylamino]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-isopropylbutyronitrile monohydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
verapamil
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C26H36N2O4.ClH/c1-19(2)26(18-27,21-9-11-23(30-5)25(17-21)32-7)13-15-28(3)14-12-20-8-10-22(29-4)24(16-20)31-6;/h8-11,16-17,19H,12-15H2,1-7H3;1H
chave InChI
FVLOHGQKBZSXNK-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)