T1807
L-(+)-Tartaric acid
BioXtra
Sinônimo(s):
(2R,3R)-(+)-Tartaric acid, L-Threaric acid
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
5.18 (vs air)
Nível de qualidade
linha de produto
BioXtra
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
temperatura de autoignição
797 °F
Impurezas
≤0.002% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
resíduo de ignição
≤0.1%
pf
170-172 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
traços de cátion
Al: ≤0.002%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
chave InChI
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
Descrição geral
Aplicação
- in filter-sterilized synthetic grape juice for feast fermentation
- in crystallization experiment
- to test the influence of stereospecific interactions between stereoisomers of tartaric acid and proteins during crystallogenesis
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
302.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
150 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?