Documentos Principais
SMB01353
Sigma-Aldrich
7-Aminoclonazepam
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
7-Amino-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one, Aminoclonazepam, Chloraminazepam
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H12ClN3O
Número CAS:
Peso molecular:
285.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
Clc1c(cccc1)C2=NCC(=O)Nc3c2cc(cc3)N
InChI
1S/C15H12ClN3O/c16-12-4-2-1-3-10(12)15-11-7-9(17)5-6-13(11)19-14(20)8-18-15/h1-7H,8,17H2,(H,19,20)
chave InChI
HEFRPWRJTGLSSV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
7-Aminoclonazepam is a major metabolite of clonazepam. 7-Aminoclonazepam may be used for detection of clonazepam use.
Aplicação
Metabolomics research
Outras notas
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)