SMB01317
Sinapine thiocyanate
Sinônimo(s):
Sinapine cyanide sulfonate, Sinapine thiocyanate anhydrous
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
research grade
Ensaio
≥98%
forma
powder
condição de armazenamento
(keep sealed and from light)
técnica(s)
HPLC: suitable
cor
light yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C16H23NO5.CHNS/c1-17(2,3)8-9-22-16(19)7-6-12-10-15(21-5)13(18)11-14(12)20-4;2-1-3/h6-7,10-11H,8-9H2,1-5H3;3H
chave InChI
NPOZDPAVPFLLCN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)