807745
APN-COCI
Sinônimo(s):
4-(cyanoethynyl)benzoyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N#CC#CC1=CC=C(C(Cl)=O)C=C1
InChI
1S/C10H4ClNO/c11-10(13)9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-12/h3-6H
chave InChI
OWNJCJKKKZXTIX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Outras notas
- Dissolve the protein in the appropriate buffer with pH 6.5-9.0 (e.g. PBS) at 1-10 mg/mL concentration.
- Apply the appropriate amount of the stock solution of the APN-labeled molecule (1-5 molar eq. per free cysteine residue).
- Incubate at room temperature for 2 hours.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)