Documentos Principais
547247
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-piperidineethanol
97%
Sinônimo(s):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidineethanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H23NO3
Número CAS:
Peso molecular:
229.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.4730 (lit.)
p.e.
120-150 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidade
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CCO)CC1
InChI
1S/C12H23NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13-7-4-10(5-8-13)6-9-14/h10,14H,4-9H2,1-3H3
chave InChI
YBNJZIDYXCGAPX-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)