SMB00961
Amitriptyline N-oxide
Sinônimo(s):
Amitriptylinoxide
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
research grade
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
condição de armazenamento
under inert gas
técnica(s)
HPLC: suitable
cor
white to off-white
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+]([O-])(CCC=C1c2c(cccc2)CCc3c1cccc3)(C)C
InChI
1S/C20H23NO/c1-21(2,22)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-12H,7,13-15H2,1-2H3
chave InChI
ZPMKQFOGINQDAM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)