Documentos Principais
RTC000075
Supelco
Acetaldeído
Sinônimo(s):
Etanal
About This Item
Fórmula linear:
CH3CHO
Número CAS:
Peso molecular:
44.05
Beilstein:
505984
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1002811
densidade de vapor
1.52 (vs air)
pressão de vapor
14.63 psi ( 20 °C)
descrição
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
família API
acetaldehyde
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
temperatura de autoignição
365 °F
Lim. expl.
60 %
embalagem
pkg of 20 mL
índice de refração
n20/D 1.332 (lit.)
p.e.
21 °C (lit.)
pf
−125 °C (lit.)
densidade
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
chave InChI
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Nota de análise
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Outras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Nota de rodapé
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB9817 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-40.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-40 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)