Key Documents
QC1277
Supelco
Residual Chlorine - Constant Value
certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 standard
fabricante/nome comercial
RTC QCI-044
concentração
100% in H2O
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
aplicação(ões)
environmental
formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
A single standard for dilution up to 2 L of reagent water.
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)