embalagem
ampule of 1.2 mL
concentração
in methanol
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-8°C
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
closed cup
Ponto de fulgor (°C)
closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)