PHR8888
Verapamil Impurity M
Sinônimo(s):
5,5′-[[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]imino]bis[2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-(1-methylethyl)pentanenitrile] hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
família API
verapamil
forma
solid
embalagem
pkg of 30 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C42H57N3O6.ClH/c1-30(2)41(28-43,33-14-17-36(47-6)39(26-33)50-9)20-11-22-45(24-19-32-13-16-35(46-5)38(25-32)49-8)23-12-21-42(29-44,31(3)4)34-15-18-37(48-7)40(27-34)51-10;/h13-18,25-27,30-31H,11-12,19-24H2,1-10H3;1H
chave InChI
VLHQZSDNWXQHKZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)