PHR8745
Naltrexone
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
Naltrexone, (5α)-17-(Cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to EP Y0000400
traceable to USP 1453504
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 500 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
N2([C@H]3[C@]4([C@@]5([C@@H](Oc6c5c(ccc6O)C3)C(=O)CC4)CC2)O)CC1CC1
InChI
1S/C20H23NO4/c22-13-4-3-12-9-15-20(24)6-5-14(23)18-19(20,16(12)17(13)25-18)7-8-21(15)10-11-1-2-11/h3-4,11,15,18,22,24H,1-2,5-10H2/t15-,18+,19+,20-/m1/s1
chave InChI
DQCKKXVULJGBQN-XFWGSAIBSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Produtos recomendados
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)