PHR8715
Ketamine Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
1-[(2-Chlorophenyl)(methylimino)methyl]cyclopentanol, 1-(2-Chloro-N-methylbenzimidoyl)cyclopentanol, Ketamine hydrochloride Impurity A (PhEur)
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agency
traceable to Ph. Eur. K0551000
traceable to USP 1356020
família API
ketamine
forma
powder
embalagem
pkg of 100 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
InChI
1S/C13H16ClNO/c1-15-12(13(16)8-4-5-9-13)10-6-2-3-7-11(10)14/h2-3,6-7,16H,4-5,8-9H2,1H3
chave InChI
FJGPXUPMNZOTLX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)