PHR8613
Nicotine Related Compound E
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
(2S)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine N-oxide oxalate salt, (1RS,2S)-1-Methyl-2-(pyridin-3-yl)pyrrolidine 1-oxide oxalate, Nicotine 1′-N-oxide oxalate salt, Oxynicotine oxalate
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
cadeia de caracteres SMILES
[N]1(=O)([C@@H](CCC1)c2cnccc2)C
InChI
1S/C10H14N2O/c1-12(13)7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/t10-,12?/m0/s1
chave InChI
RWFBQHICRCUQJJ-NUHJPDEHSA-N
Descrição geral
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)