PHR3431
Clemastine fumarate salt
certified reference material
Sinônimo(s):
Clemastine Fumarate
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
grau
certified reference material
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 500 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C\C(O)=O.CN1CCCC1CCOC(C)(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C21H26ClNO.C4H4O4/c1-21(17-7-4-3-5-8-17,18-10-12-19(22)13-11-18)24-16-14-20-9-6-15-23(20)2;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-5,7-8,10-13,20H,6,9,14-16H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/t20-,21-;/m1./s1
chave InChI
PMGQWSIVQFOFOQ-YKVZVUFRSA-N
Descrição geral
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3