PHR3358
Sulfamethoxazole Related Compound C
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
3-Amino-5-methylisoxazole, Sulfamethoxazole Impurity C (Ph. Eur.), 5-Methyl-3-isoxazolamine, NSC 159134
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agency
traceable to USP 1631533
embalagem
pkg of 30 mg
pf
59-61 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(N)no1
InChI
1S/C4H6N2O/c1-3-2-4(5)6-7-3/h2H,1H3,(H2,5,6)
chave InChI
FKPXGNGUVSHWQQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)