PHR3351
Sotalol Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
N-{4-{[(1-Methylethyl)amino]acetyl}phenyl}methanesulfonamid hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1617419
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 100 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(Nc1ccc(cc1)C(=O)CNC(C)C)C.Cl
InChI
1S/C12H18N2O3S.ClH/c1-9(2)13-8-12(15)10-4-6-11(7-5-10)14-18(3,16)17;/h4-7,9,13-14H,8H2,1-3H3;1H
chave InChI
PGJCHLFPMKTGCD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)