PHR3208
Monobenzone
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
4-(Benzyloxy)phenol, 4-(Phenylmethoxy)phenol, Hydroquinone monobenzyl ether
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1445506
família API
monobenzone
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 500 mg
pf
119-120 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H12O2/c14-12-6-8-13(9-7-12)15-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,10H2
chave InChI
VYQNWZOUAUKGHI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)