PHR3174
Aminohippuric Acid
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
p-Aminohippuric acid, 4-Aminohippuric acid, N-(4-Aminobenzoyl)glycine
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1025351
família API
aminohippuric acid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 500 mg
pf
199-200 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C9H10N2O3/c10-7-3-1-6(2-4-7)9(14)11-5-8(12)13/h1-4H,5,10H2,(H,11,14)(H,12,13)
chave InChI
HSMNQINEKMPTIC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)