PHR3154
Trospium Chloride Related Compound A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
Benzilic acid, Diphenylglycolic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1699311
família API
trospium
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 mg
pf
149-151 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O3/c15-13(16)14(17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,17H,(H,15,16)
chave InChI
UKXSKSHDVLQNKG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)