PHR3151
Trimipramine Maleate
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
Trimipramine maleate salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1692709
família API
trimipramine
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 200 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C\C(O)=O.CC(CN(C)C)CN1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C20H26N2.C4H4O4/c1-16(14-21(2)3)15-22-19-10-6-4-8-17(19)12-13-18-9-5-7-11-20(18)22;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-11,16H,12-15H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
chave InChI
YDGHCKHAXOUQOS-WLHGVMLRSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)