PHR3132
Riluzole Related Compound A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
4-(Trifluoromethoxy)aniline, α,α,α-Trifluoro-p-anisidine
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1604348
família API
riluzole
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 mg
índice de refração
n20/D 1.463 (lit.)
p.e.
73-75 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.32 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(OC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)12-6-3-1-5(11)2-4-6/h1-4H,11H2
chave InChI
XUJFOSLZQITUOI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
177.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
81 °C