PHR3085
Piperacillin Related Compound E
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
N-Ethylpiperazine-2,3-dione
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1541529
família API
piperacillin
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 mg
pf
106-110 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCN1CCNC(=O)C1=O
InChI
1S/C6H10N2O2/c1-2-8-4-3-7-5(9)6(8)10/h2-4H2,1H3,(H,7,9)
chave InChI
ZBEKOEYCWKIMGU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)