PHR2940
Amifostine
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
Amifostine trihydrate, 2-(3-Aminopropyl)aminoethyl phosphorothioate, WR2721
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1019406
família API
amifostine
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 300 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OP(SCCNCCCN)(O)=O.O.O.O
InChI
1S/C5H15N2O3PS.3H2O/c6-2-1-3-7-4-5-12-11(8,9)10;;;/h7H,1-6H2,(H2,8,9,10);3*1H2
chave InChI
TXQPXJKRNHJWAX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)