PHR2823
Flunixin Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline, Flunixin Meglumine Impurity B (Ph. Eur.), 2-Amino-6-(trifluoromethyl)toluene
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000444
traceable to USP 1274630
família API
flunixin
Formulário
crystals
embalagem
pkg of 50 mg
pf
38-42 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1c(N)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F3N/c1-5-6(8(9,10)11)3-2-4-7(5)12/h2-4H,12H2,1H3
chave InChI
TWLDBACVSHADLI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)